1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32409-1G OR32409-25G OR32409-5G
APOSOR32409-1GEA 182 EUR
APOSOR32409-1G APOSOR32409-25G APOSOR32409-5G
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001245
CAS nummer: 34347-81-4