Ethyl 2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)formamido]acetate
OR32421-1G OR32421-25G OR32421-5G
APOSOR32421-1GEA 182 EUR
APOSOR32421-1G APOSOR32421-25G APOSOR32421-5G
Ethyl 2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate
Formule: C₁₁H₁₁Cl₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793743
CAS nummer: 329931-03-5