Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32422-1G OR32422-25G OR32422-5G
APOSOR32422-1GEA 182 EUR
APOSOR32422-1G APOSOR32422-25G APOSOR32422-5G
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793745
CAS nummer: 66824-94-0