2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3243-5G OR3243-100G OR3243-25G
APOSOR3243-5GEA 22 EUR
APOSOR3243-5G APOSOR3243-100G APOSOR3243-25G
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 55…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095065
CAS nummer: 23132-21-0