2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32451-1G OR32451-5G OR32451-25G
APOSOR32451-1GEA 123 EUR
APOSOR32451-1G APOSOR32451-5G APOSOR32451-25G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01860278
CAS nummer: 2405-01-8