Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32452-1G OR32452-5G
APOSOR32452-1GEA 271 EUR
APOSOR32452-1G APOSOR32452-5G
Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate 95%
Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001249
CAS nummer: 62019-34-5