5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3247-1G OR3247-5G
APOSOR3247-1GEA 22 EUR
APOSOR3247-1G APOSOR3247-5G
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Formule: C₅H₂BrN₃
Smeltpunt: 121…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02940446
CAS nummer: 38275-57-9