1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32472-1G OR32472-25G OR32472-5G
APOSOR32472-1GEA 182 EUR
APOSOR32472-1G APOSOR32472-25G APOSOR32472-5G
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formule: C₉H₁₀BrNOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00098108
CAS nummer: 938176-46-6