Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32483-1G OR32483-5G
APOSOR32483-1GEA 271 EUR
APOSOR32483-1G APOSOR32483-5G
Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844850
CAS nummer: 175153-38-5