2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32484-1G OR32484-5G
APOSOR32484-1GEA 240 EUR
APOSOR32484-1G APOSOR32484-5G
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001210
CAS nummer: 192513-60-3