2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32485-1G OR32485-5G
APOSOR32485-1GEA 139 EUR
APOSOR32485-1G APOSOR32485-5G
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425733
CAS nummer: 313674-12-3