1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32490-1G OR32490-5G
APOSOR32490-1GEA 271 EUR
APOSOR32490-1G APOSOR32490-5G
1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone 95%
1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone
Formule: C₁₀H₈Cl₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791175
CAS nummer: 166816-11-1