2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32493-1G OR32493-5G OR32493-25G
APOSOR32493-1GEA 123 EUR
APOSOR32493-1G APOSOR32493-5G APOSOR32493-25G
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline 95%
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 137352-75-1