Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32502-1G
OR32502-5G
APOSOR32502-1GEA
308
EUR
APOSOR32502-1G
APOSOR32502-5G
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule:
C₁₂H₂₁NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05663786 CAS nummer: 886360-88-9 |