1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32517-5G OR32517-25G
APOSOR32517-5GEA 0 EUR
APOSOR32517-5G APOSOR32517-25G
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone 97%
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218253
CAS nummer: 52099-72-6