2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32519-1G OR32519-5G
APOSOR32519-1GEA 308 EUR
APOSOR32519-1G APOSOR32519-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole
Formule: C₉H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366539
CAS nummer: 143708-33-2