2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32525-1G OR32525-25G OR32525-5G
APOSOR32525-1GEA 182 EUR
APOSOR32525-1G APOSOR32525-25G APOSOR32525-5G
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide
Formule: C₉H₆Cl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036014
CAS nummer: 15386-80-8