4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32531-1G OR32531-5G
APOSOR32531-1GEA 246 EUR
APOSOR32531-1G APOSOR32531-5G
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formule: C₆H₇Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01935962
CAS nummer: 5734-68-9