Ethyl 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-[(4-chlorophenyl)formamido]acetate
OR32537-1G OR32537-5G
APOSOR32537-1GEA 182 EUR
APOSOR32537-1G APOSOR32537-5G
Ethyl 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00095955
CAS nummer: 39735-52-9