3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32538-1G OR32538-25G OR32538-5G
APOSOR32538-1GEA 182 EUR
APOSOR32538-1G APOSOR32538-25G APOSOR32538-5G
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione
Formule: C₁₀H₅ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00974639
CAS nummer: 3152-15-6