2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32569-1G OR32569-5G
APOSOR32569-1GEA 338 EUR
APOSOR32569-1G APOSOR32569-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02186096
CAS nummer: 4770-69-8