1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32589-1G OR32589-5G
APOSOR32589-1GEA 0 EUR
APOSOR32589-1G APOSOR32589-5G
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Formule: C₇H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117796
CAS nummer: 72583-83-6