2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32596-1G OR32596-5G
APOSOR32596-1GEA 541 EUR
APOSOR32596-1G APOSOR32596-5G
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056618
CAS nummer: 886361-53-1