2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR32598-1G OR32598-25G OR32598-5G
APOSOR32598-1GEA 29.2 EUR
APOSOR32598-1G APOSOR32598-25G APOSOR32598-5G
2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₆H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07698588
CAS nummer: 36404-89-4