5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32600-1G OR32600-5G
APOSOR32600-1GEA 338 EUR
APOSOR32600-1G APOSOR32600-5G
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole
Formule: C₁₃H₁₃BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366543
CAS nummer: 127792-80-7