2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32608-1G OR32608-5G
APOSOR32608-1GEA 226 EUR
APOSOR32608-1G APOSOR32608-5G
2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
2-Amino-N-benzylbenzamide
Formule: C₁₄H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00232073
CAS nummer: 5471-20-5