6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32640-1G OR32640-25G OR32640-5G
APOSOR32640-1GEA 182 EUR
APOSOR32640-1G APOSOR32640-25G APOSOR32640-5G
6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00087858
CAS nummer: 38249-50-2