Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-cyclohexylideneacetate
OR32656-1G OR32656-5G
APOSOR32656-1GEA 30.8 EUR
APOSOR32656-1G APOSOR32656-5G
Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 95%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168.24 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00963857
CAS nummer: 1552-92-7