1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32658-1G OR32658-5G
APOSOR32658-1GEA 541 EUR
APOSOR32658-1G APOSOR32658-5G
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₅H₁₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663789
CAS nummer: 886360-89-0