3-Bromo-2-furaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3266-1G OR3266-5G
APOSOR3266-1GEA 58.4 EUR
APOSOR3266-1G APOSOR3266-5G
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
3-Bromo-2-furaldehyde
Formule: C₅H₃BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368224
CAS nummer: 14757-78-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable