6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32662-1G OR32662-5G
APOSOR32662-1GEA 246 EUR
APOSOR32662-1G APOSOR32662-5G
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02186210
CAS nummer: 478040-59-4