4-Bromo-2-furaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3267-1G OR3267-250MG OR3267-5G
APOSOR3267-1GEA 95 EUR
APOSOR3267-1G APOSOR3267-250MG APOSOR3267-5G
4-Bromo-2-furaldehyde
4-Bromo-2-furaldehyde
Formule: C₅H₃BrO₂
Smeltpunt: 54…58 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00671504
CAS nummer: 21921-76-6