6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32674-1G OR32674-5G
APOSOR32674-1GEA 141 EUR
APOSOR32674-1G APOSOR32674-5G
6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole 95%
6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole
Formule: C₁₁H₇BrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269210
CAS nummer: 7120-13-0