4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32681-1G OR32681-25G OR32681-5G
APOSOR32681-1GEA 182 EUR
APOSOR32681-1G APOSOR32681-25G APOSOR32681-5G
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime 95%
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime
Formule: C₁₀H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 4701-98-8