Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32695-1G OR32695-5G
APOSOR32695-1GEA 0 EUR
APOSOR32695-1G APOSOR32695-5G
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one 95%
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Formule: C7H5N3O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234707
CAS nummer: 24410-19-3