2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3270-100G OR3270-25G OR3270-5G
APOSOR3270-100GEA 96.4 EUR
APOSOR3270-100G APOSOR3270-25G APOSOR3270-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
Smeltpunt: 130…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03033065
CAS nummer: 2973-80-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS III