4-Aminoquinazoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32708-1G OR32708-5G
APOSOR32708-1GEA 62.9 EUR
APOSOR32708-1G APOSOR32708-5G
4-Aminoquinazoline 95%
4-Aminoquinazoline
Formule: C₈H₇N₃
Smeltpunt: 267…274 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092016
CAS nummer: 15018-66-3