4'-Chloroacetophenone oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone oxime
OR32714-1G OR32714-25G OR32714-5G
APOSOR32714-1GEA 182 EUR
APOSOR32714-1G APOSOR32714-25G APOSOR32714-5G
4'-Chloroacetophenone oxime 95%
4'-Chloroacetophenone oxime
Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169.61
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02609517
CAS nummer: 1956-39-4