Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32715-1G OR32715-5G
APOSOR32715-1GEA 123 EUR
APOSOR32715-1G APOSOR32715-5G
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01924694
CAS nummer: 1641-00-5