3-Bromo-2-formylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3272-1G OR3272-500MG
APOSOR3272-1GEA 61.4 EUR
APOSOR3272-1G APOSOR3272-500MG
3-Bromo-2-formylpyridine
3-Bromo-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Smeltpunt: 62…63 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781220
CAS nummer: 405174-97-2