8-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32722-1G OR32722-25G OR32722-5G
APOSOR32722-1GEA 182 EUR
APOSOR32722-1G APOSOR32722-25G APOSOR32722-5G
8-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 97%
8-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202017
CAS nummer: 57543-69-8