2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32759-1G OR32759-5G
APOSOR32759-1GEA 541 EUR
APOSOR32759-1G APOSOR32759-5G
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline 95%
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline
Formule: C₉H₁₁Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00974413
CAS nummer: 339278-77-2