3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32783-1G OR32783-5G
APOSOR32783-1GEA 338 EUR
APOSOR32783-1G APOSOR32783-5G
3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
3-(2-Quinoxalinyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02737921
CAS nummer: 432004-76-7