5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32786-1G OR32786-25G OR32786-5G
APOSOR32786-1GEA 182 EUR
APOSOR32786-1G APOSOR32786-25G APOSOR32786-5G
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
5-Methyl-2-furaldehyde oxime
Formule: C₆H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00482440
CAS nummer: 32750-36-0