6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32795-1G OR32795-5G
APOSOR32795-1GEA 308 EUR
APOSOR32795-1G APOSOR32795-5G
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973726
CAS nummer: 886360-67-4