Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32796-1G OR32796-5G
APOSOR32796-1GEA 308 EUR
APOSOR32796-1G APOSOR32796-5G
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973727
CAS nummer: 886360-68-5