6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32797-1G OR32797-5G
APOSOR32797-1GEA 541 EUR
APOSOR32797-1G APOSOR32797-5G
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde
Formule: C₁₇H₁₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973728
CAS nummer: 886360-69-6