(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32802-1G OR32802-5G
APOSOR32802-1GEA 271 EUR
APOSOR32802-1G APOSOR32802-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate 95%
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973731
CAS nummer: 881734-66-3