2-Iodophenyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32806-1G
OR32806-25G
OR32806-5G
APOSOR32806-1GEA
182
EUR
APOSOR32806-1G
APOSOR32806-25G
APOSOR32806-5G
2-Iodophenyl acetate 95%
2-Iodophenyl acetate
Formule:
C₈H₇IO₂ MW: 262.0445 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07780625 CAS nummer: 32865-61-5 |