2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3281-25G OR3281-5G OR3281-1G
APOSOR3281-25GEA 103 EUR
APOSOR3281-25G APOSOR3281-5G APOSOR3281-1G
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092081
CAS nummer: 196081-71-7